Solution de douches oculaires
Solution de nettoyage oculaire, flacon de 200 ml en un seul carton
Fournisseur: Plum Safety
Aller à
Product Details & Documents
Solution de chlorure de sodium stérile (0,9%) dans un flacon de solution de douches oculaires avec œillère et bouchon anti-poussière. Évite que des corps étrangers (tels que des particules de métal ou des copeaux de bois) ne collent à l'œil et ne provoquent des blessures graves.
- Œillère ergonomique à positionnement sur l'œil pour un rinçage doux et homogène
- Flacon de 200 ml pour une utilisation mobile, notamment dans des boîtes à outils ou des trousses de premiers secours
- Utilisation pour recharge des stations de lavage oculaire Plum
- Aucun entretien ni nettoyage des bouteilles n'est nécessaire
- Bouteilles dans un même carton : Le carton protège les bouteilles des contaminations extérieures et peuvent s'ouvrir facilement et rapidement via la perforation
Temps de rinçage ~2 minutes pour 200 ml, 5 minutes pour 500 ml.
Durée de conservation : 3 ans.
Certifications: DIN EN 15154-4.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotPLUM4604_TDS_EN PLUM4695_TDS_FR
Fiche technique
VWR® for Lab Safety
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Solution de nettoyage oculaire, flacon de 200 ml en un seul carton
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 118-1711Support vert pour flacons de solution de lavage oculaire 200 ml et 500 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 8.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 118-1704Sac en bandoulière pour flacons de solution de lavage oculaire 200 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 16.70