ContactUsLinkComponent
Capteur de pH avec électrolyte pré-pressurisé, Nettoyage: SEP, NEP, Autoclavage, sans câble, Tête de connexion VP 6, Capteur de temp érature intégré Pt1000, Diaphragme: HP Coatramic, Matériau: corps en verre, Électrolyte: Phermlyte, longueur: 225 mm, 1 * 1 Pce
Référence HAMI238633-1642
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Capteur de pH avec électrolyte pré-pressurisé, Nettoyage: SEP, NEP, Autoclavage, sans câble, Tête de connexion VP 6, Capteur de temp érature intégré Pt1000, Diaphragme: HP Coatramic, Matériau: corps en verre, Électrolyte: Phermlyte, longueur: 225 mm, 1 * 1 Pce
Référence HAMI238633-1642
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together