Cryo Boîtes Ratiolab ® avec Slip-Lid, Format 133 x 133 mm, polypropylène, couleur naturelle. Réglable en hauteur de 50 mm à 75 mm, autoclavable, grille 7 x 7. Pour tube Ø 17 mm. 1 * 5 Pce
Référence RATI5320310
Fournisseur: RATIOLAB
Frequently Bought Together