Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sacs à prélèvement avec bloc-notes

Sacs à prélèvement avec bloc-notes

Sample bag, with inscription pad, 170×120 mm, 0,05 mm
N° de catalogue NEOL1-7094
Fournisseur:   NEOLAB
Sacs à prélèvement avec bloc-notes
N° de catalogue NEOL1-7094
Fournisseur:  NEOLAB
Sacs à prélèvement avec bloc-notes
Sacs à prélèvement avec bloc-notes

Sample bag, with inscription pad, 170×120 mm, 0,05 mm

Prix
SFr. 20.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Sac transparent en PEBD avec fermeture à glissière.

  • Idéal pour le stockage ou l'expédition d'échantillons
  • Fermeture rapide et étanche par simple pression
  • Avec bloc d'inscription

 :

 :

 :

 :

 :

Spécifications
  • Désignation:
    Sample bag, with inscription pad
  • L×l:
    170×120 mm
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    0,05 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.