Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sacs à prélèvement avec bloc-notes

Sacs à prélèvement avec bloc-notes

Sample bag, with inscription pad, 100×70 mm, 0,05 mm
N° de catalogue NEOL1-7090
Fournisseur:   NEOLAB
Sacs à prélèvement avec bloc-notes
N° de catalogue NEOL1-7090
Fournisseur:  NEOLAB
Sacs à prélèvement avec bloc-notes
Sacs à prélèvement avec bloc-notes

Sample bag, with inscription pad, 100×70 mm, 0,05 mm

Prix
16.60 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Sac transparent en PEBD avec fermeture à glissière.

  • Idéal pour le stockage ou l'expédition d'échantillons
  • Fermeture rapide et étanche par simple pression
  • Avec bloc d'inscription

Certifications:

Informations de commande:

Informations de livraison:

Emballage:

Attention:

Spécifications
  • Désignation:
    Sample bag, with inscription pad
  • L×l:
    100×70 mm
  • Seq:
    01
  • Épaisseur:
    0,05 mm