[EN]BIOSENSOR - HIGH PRECISION STREP (SA 1 * 5 Pce
N° de catalogue PALF18-5118
Fournisseur: PALL FORTEBIO
[EN]BIOSENSOR - HIGH PRECISION STREP (SA 1 * 5 Pce
N° de catalogue PALF18-5118
Fournisseur: PALL FORTEBIO
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Accessoires pour balances Mettler
Fournisseur: Mettler - Toledo
VWR®, Films en rayonne respirants pour cultures biologiques
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR® PH 20 pH Meter, Handheld
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® pHenomenal® , Porte-électrodes
Fournisseur: VWR Collection
Électrodes de pH, SenTix® PLUS
Fournisseur: WTW
Mélangeurs thermiques, ThermoMixer® C
Fournisseur: EPPENDORF
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Lingettes pour tâches délicates, Kimtech™ Science
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Flow Cells for MinION™ and GridION™ Devices
Fournisseur: Oxford Nanopore Technologies
Titration beakers
Fournisseur: Mettler - Toledo
Cuvettes en plastique pour LICO
Fournisseur: Hach