Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
1000 ml, 175 mm, 34/35 NS
N° de catalogue BIBBFF1L/5S
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Spécifications
- Rodage femelle:34/35 NS
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:175 mm
- Seq:21