Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
150 ml, 105 mm, 19/26 NS
Catalog # BIBBFF150/2S
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.
Specifications
- Rodage femelle:19/26 NS
- Capacité:150 ml
- Hauteur:105 mm
- Seq:07