Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
, 24/29 NS, 14/23 NS
N° de catalogue BIBBMF17/3/SC
Fournisseur:   SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
N° de catalogue BIBBMF17/3/SC
Fournisseur:  SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
, 24/29 NS, 14/23 NS
Prix
251.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With side arm for the attachment of rubber tubing etc. Detachable plastic screw thread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely.
Spécifications
  • Rodage mâle:
    24/29 NS
  • Rodage femelle:
    14/23 NS
  • Seq:
    03
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..