Robinets Rotaflo®
10 mm, 13 mm
N° de catalogue BIBBGP10ST/10
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté avec pointeau en PTFE
- Lubrifiant inutile (absence de pollution et de grippage)
- Éléments interchangeables
- Contrôle précis du débit
Ces robinets chimiquement inertes peuvent être utilisés à des températures s'élevant jusqu'à +200 °C. La gamme HP à tête rouge est adaptée au travail sous vide: 10-9mm Hg. La gamme GP à tête bleu convient pour les usages courants: 10-4 mm Hg.
Spécifications
- Ø trou:10 mm
- Seq:05
- Pour tuyau Ø int.:13 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 229-0230Clé de rechange, alésage Ø 6 mmRobinets haute performance Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 161.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 229-0231Clé de rechange, alésage Ø 6 mmRobinets à usage universel Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 222.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BIBBLR6Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 6 mmRobinets Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 53.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 229-0226Clé de rechange, alésage Ø 10 mmRobinets haute performance Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 103.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 229-0229Clé de rechange, alésage Ø 3 mmRobinets haute performance Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 115.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BIBBLR3Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 3 mmRobinets Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 36.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 229-0234Clé de rechange, alésage Ø 10 mmRobinets à usage général Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 345.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BIBBGP3KClé de rechange, alésage Ø 3 mmRobinets à usage général Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 142.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BIBBLR10Anneau de verrouillage de rechange pour clé avec alésage de 10 mmRobinets Rotaflo®Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 49.50
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..