Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
100 ml, 107 mm, 64 mm, 19/26 NS
  BIBBFB100/2SC
 :   SciLabware
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
  BIBBFB100/2SC
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
100 ml, 107 mm, 64 mm, 19/26 NS
SFr. 693.00
1 * 10 ST
PYREX®, borosilicate glass.
  • Heavy wall and base construction for vacuum work
  • Side arm features a PTFE screwthread connector for the safe attachment of 9 mm bore vacuum tubing
Büchner flasks with precision-ground Quickfit® socket.
ISO 1773, BS 6352
 : ISO 1773, BS 6352
  • Ø ext.:
    64 mm
  • Rodage femelle:
    19/26 NS
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    107 mm
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..