Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
1000 ml, 222 mm, 128 mm, 38 mm
N° de catalogue 214-0433
Fournisseur:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
N° de catalogue 214-0433
Fournisseur:  SciLabware
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
1000 ml, 222 mm, 128 mm, 38 mm
Prix
SFr. 1’130.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Flasks are supplied without closures
Ideal for aerobic microbiology and cell culture.
Spécifications
  • Ø ext.:
    128 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Hauteur:
    222 mm
  • Seq:
    03
  • Ø ext. col:
    38 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 392-0358
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 95.40
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 392-0359
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 284.00