- Diamètre entonnoir environ 120 mm - Capacité de retention environ 1,7 l - Le couvercle à charnière reduit les vapeurs qui échappent au minimum. - Le couvercle peut être bloqué en position ouverte. - Tamis amovible sans outils et démontable pour net 1 * 1 Pce
N° de catalogue DUEH5.08.020
Fournisseur: DUPERTHAL
Frequently Bought Together