Caps for tubes
Caps for tubes
Cap for 16 mm tubes, vert
N° de catalogue DELT305507
Fournisseur:   DELTALAB
Caps for tubes
N° de catalogue DELT305507
Fournisseur:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 16 mm tubes, vert
Prix
SFr. 136.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Spécifications
  • Couleur:
    vert
  • Désignation:
    Cap for 16 mm tubes
  • Seq:
    15