pH Buffers
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 2,00, 250 ml, 250 mL
N° de catalogue METN52004100
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH Buffers
N° de catalogue METN52004100
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 2,00, 250 ml, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Info cdt:
    250 ml
  • Valeur pH:
    2,00