Chaussettes chaudes
noir/gris, 43 - 46
N° de catalogue ELTN900018/43-46
Fournisseur: ELTEN
Aller à
Product Details & Documents
Chaussettes chaudes et très élastiques compsées de laine (45%), d''acrylique (33%), de polyamide (10%) et d''élastane (12%).
- Talon, orteils et semelle renforcés, qui offrent un soutien optimal et absorbent la pression
- La bande très élastique et non comprimante s'ajuste à toute largeur de jambe, garantissant douceur et confort à l'usage
- La forme anatomique du pied est conçue sans distinction entre le pied droit et le gauche
- Matériaux eudermiques pour les pieds secs
- Système de transport de l'humidité qui permet l'évacuation de la moiteur
- Lavées pour être antistatiques
Spécifications
- Pointure:43 - 46
- Couleur:noir/gris
- Seq:03
- Cat. No.:ELTN900018/43-46
- Zone à risque:Froid
- Tissu:45% wool, 33% acrylic, 10% polyamide and 12% elastane
- Applications des tenues:À usage universel
- Genre:Unisex