Sack samplers
Sack samplers
Sack with bottle adapter, Master BA, 420 mm, 25 mm
N° de catalogue SAMP1320C-01
Fournisseur:   Sampling Systems
Sack samplers
N° de catalogue SAMP1320C-01
Fournisseur:  Sampling Systems
Sack samplers
Sack samplers
Sack with bottle adapter, Master BA, 420 mm, 25 mm
Prix
277.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These sack samplers are designed to take fast powder samples through the sides of sacks and bags.
  • Suitable for sampling free flowing powders and granules
  • 316L stainless steel construction
  • Unique range of sample collection methods available
Insert the sampler through the side of the sack. Angle sampler downwards to allow the product to flow into the sample collecting container and seal the hole using an ultra adhesive label.
Informations de commande: Includes a 250 ml sampling bottle.
Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Désignation:
    Sack with bottle adapter, Master BA
  • Longueur:
    420 mm
  • Seq:
    03
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0552
    Étiquettes
    Papier
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU - SFr. 87.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0550
    Étiquettes
    Papier
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU - SFr. 87.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0548
    Étiquettes
    Papier
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU - SFr. 110.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0549
    Étiquettes
    Papier
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU - SFr. 110.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Matière
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0551
    Étiquettes
    Papier
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU - SFr. 87.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • SAMP8165A-250
    Flacon de prélèvement d'échantillons, PEHD, 250 ml
    250 ml
    PE-HD
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 7.20