Creusets, forme basse
Creusets, forme basse
Forme basse, 85 ml, 70X44 mm
N° de catalogue TSLA75072
Creusets, forme basse
N° de catalogue TSLA75072
Creusets, forme basse
Forme basse, 85 ml, 70X44 mm
Prix
95.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Quartz, transparent, vitré
  • Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension
Informations de commande: creuset et couvercle à commander séparément.
Spécifications
  • Ø×h:
    70X44 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    85 ml
  • Seq:
    08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.