Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets, forme basse

Creusets, forme basse

Forme basse, 25 ml, 47×28 mm
N° de catalogue TSLA75060
Creusets, forme basse
N° de catalogue TSLA75060
Creusets, forme basse

Forme basse, 25 ml, 47×28 mm

Prix
SFr. 27.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Quartz, transparent, vitré

  • Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension

 : creuset et couvercle à commander séparément.

Spécifications
  • Ø×h:
    47×28 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    25 ml
  • Seq:
    04