Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Creusets, forme basse

Forme basse, 11 ml, 35×22 mm
N° de catalogue TSLA75056
Creusets, forme basse
N° de catalogue TSLA75056
Creusets, forme basse

Forme basse, 11 ml, 35×22 mm

Prix
24.20 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Quartz, transparent, vitré

  • Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension

 : creuset et couvercle à commander séparément.

Spécifications
  • Ø×h:
    35×22 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    11 ml
  • Seq:
    02