Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets, forme basse

Creusets, forme basse

Forme basse, 6 ml, 30×19 mm
N° de catalogue TSLA75052
Creusets, forme basse
N° de catalogue TSLA75052
Creusets, forme basse

Forme basse, 6 ml, 30×19 mm

Prix
SFr. 21.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Quartz, transparent, vitré

  • Couvercles pour creusets à forme basse, anneau de préhension

Informations de commande: creuset et couvercle à commander séparément.

Spécifications
  • Ø×h:
    30×19 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    6 ml
  • Seq:
    01
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.