ContactUsLinkComponent
Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans câble, Tête de connexion: Memo sens, Capteur de température intégré: NTC 30 kOhm, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matériau : corps en verre, Électrolyt 1 * 1 Pce
N° de catalogue HAMI242428-3413
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans câble, Tête de connexion: Memo sens, Capteur de température intégré: NTC 30 kOhm, Diaphragme: 2 x Single Pore, Matériau : corps en verre, Électrolyt 1 * 1 Pce
N° de catalogue HAMI242428-3413
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together