SODIUM THIOSULF. STD SOL. STAB. 0.0246N 1 * 500 mL
Catalog # HACH2409249
Anbieter: Hach
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Anbieter: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥99.8% stabilisé, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Anbieter: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Anbieter: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Anbieter: VWR Chemicals
Accessories for HandyStep® touch and HandyStep® touch S
Anbieter: Brand
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Anbieter: VWR Chemicals
Ethyle acétate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Anbieter: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals