Test kits, drop count tests
Sodium thiosulfate standard solution, stabilised, 0,00246 N, 500 ml bottle, 500 mL
N° de catalogue HACH2408549
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
- Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
- Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
- Réactifs fournis avec le kit
: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Sodium thiosulfate standard solution, stabilised, 0,00246 N, 500 ml bottle