pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 7,00, 125 mL
Codice catalogo HACHLZW9461.98
Nome del fornitore:   Hach
pH buffer solutions
Codice catalogo HACHLZW9461.98
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml, 7,00, 125 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 27.00
Log in per disponibilità
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Cdt:
    125 mL
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 125 ml
  • Valeur pH:
    7,00
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..