pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 4,01, 250 mL
N° de catalogue HACHLZW9463.99
Fournisseur:   Hach
pH buffer solutions
N° de catalogue HACHLZW9463.99
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml, 4,01, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 33.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 250 ml
  • Valeur pH:
    4,01