pH buffer solutions, colour coded
Buffer solution, 7,00, ±0,02, Phosphate, jaune, 25 °C, 20 L
N° de catalogue HACH2283561
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
For calibration of pH meters
- Colour coded for easy identification
- Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certifications: Traceable to NIST.
Spécifications
Spécifications
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:20 L
- Température de réference:25 °C
- Couleur:jaune
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:7,00