Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
K2SO4 solution, saturated, 30 ml, 30 mL
N° de catalogue HACHS21M007
Fournisseur:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
N° de catalogue HACHS21M007
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
K2SO4 solution, saturated, 30 ml, 30 mL
Numéro CAS:  
Prix
30.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    30 mL
  • Désignation:
    K<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>solution, saturated, 30 ml
Spécifications