EDTA solutions
EDTA solutions
EDTA standard solution, 0,0075N, 100 ml marked dropping bottle, 0 - 360 ka/ha, Gypsum requirement drop count titration, 100 mL
N° de catalogue HACH2498132
Fournisseur:   Hach
EDTA solutions
N° de catalogue HACH2498132
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
EDTA solutions
EDTA solutions
EDTA standard solution, 0,0075N, 100 ml marked dropping bottle, 0 - 360 ka/ha, Gypsum requirement drop count titration, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Gypsum requirement drop count titration
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    EDTA standard solution, 0,0075N, 100 ml marked dropping bottle
  • Plage de mesure:
    0 - 360 ka/ha