Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Pipette box for the storage of pipettes (315 - 485 mm)
N° de catalogue BRND28935
Fournisseur:   Brand
Sterilisation Boxes for Pipettes
N° de catalogue BRND28935
Fournisseur:  Brand
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Pipette box for the storage of pipettes (315 - 485 mm)
Prix
SFr. 92.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These pipette boxes made of aluminum are ideal for the storage and sterilisation of pipettes with different lengths.
  • With inner silicone coating
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Spécifications
  • Désignation:
    Pipette box for the storage of pipettes (315 - 485 mm)
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..