Bains-marie à circulation Precision™
Bain-marie à circulation, 89 L
N° de catalogue HAKATSCIR89
Fournisseur: THERMO ELECTRON LED
Aller à
Product Details & Documents
Assurez l'uniformité et le contrôle de la température grâce à ces bains-marie à circulation Precision™, particulièrement importants lors de la manipulation d'enzymes et d'applications sérologiques. Disponibles en trois modèles différents, ces bains haute performance sont équipés d'un microprocesseur et comprennent un couvercle amovible en acier inoxydable, un plateau diffuseur et un canard en caoutchouc.
Améliorez l'uniformité de la température grâce à un débit d'eau périphérique.
- Nettoyage et entretien faciles du bain grâce à sa conception interne sans serpentin.
- Optimisez la programmation grâce aux minuteries de mise en marche et d'arrêt automatiques.
- Adapté aux instruments de laboratoire plus hauts grâce à son nouveau couvercle à charnière et sa hauteur accrue.
- Protection contre les surchauffes et les dommages du bain en cas de manque de liquide.
- Utilisation et surveillance faciles grâce à l'affichage graphique à icônes.
- Protégez votre travail grâce aux alarmes sonores.
Certifications:
Informations de commande: Ne convient pas aux DIV/DM dans certains pays.
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Désignation:Bain-marie à circulation, 89 L
- Cat. No.:HAKATSCIR89
- Capacité:89 L
- L×P×H ext.:483×914×300 mm
- Exigence électrique:Global Voltage 100/115 V; 200/230 V; 50/60 Hz