Precision™ General purpose water baths
Product Details & Documents
Precision™ general purpose water baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100 °C.
- Smaller footprint, compared to previous models, frees up valuable benchtop space
- Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
- Protects work with audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
These rugged, high-performance baths range from 2 to 28 litres, including shallow models. Over-temperature safety circuitry is designed to prevent thermal runaway, while new auto-on and auto-off timers allow you to optimize operation schedules. Benefit from outstanding chemical and corrosion resistance with epoxy powder-coated exterior, easily clean the chamber with its seamless stainless steel interior.
The temperature uniformity lies at a range of ±0,2 °C.
Electrical information: 100 to 115 V/200 to 230 V, 50/60 Hz
: cULus Listed, CE compliant, US FDA Class I Medical Device.
: Baths come with clear polycarbonate gable cover, diffuser tray, drain hose and rubber duck. Includes a setting for thermal beads. Comes with N5-15 Plug.
Spécifications
- Plage de température:Ambient...100 °C
- Capacité:5 L and 10 L (Dual)
- Désignation:General purpose water bath, GP15D, 300 W and 800 W
- Seq:04
- l×p×h:392×587×233 mm
- Bain l×p×h:154×300×150 mm and 301×330×150 mm
- Précision de temp.:±0,1 °C
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKA1546230QCouvercle à anneaux concentriques, 4 trousGP10Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 783.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKA1546231QCouvercle à anneaux concentriques, 6 trousGP20, GP28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’010.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKATSGPACL05Couverture en polycarbonateGP05, GP2SConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 241.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKATSGPACL20Couverture en polycarbonateGP20, GP28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 304.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKA3161601Portoir pour tubes à essai en acier inoxydableGP20, GP28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 521.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKAGPSSL20Couverture en acier inoxydableGP20, GP28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 486.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKA3166183Portoir pour boîtes de Pétri en acier inoxydableGP20, GP28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 409.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKAGPSSL02Couverture en acier inoxydableGP02Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 400.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKAGPSSL05Couverture en acier inoxydableGP05, GP2SConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 439.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HAKAGPSSL10Couverture en acier inoxydableGP10Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 451.00