Cuves rectangulaires
Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle*, 45 mm, 200 µl, 1 mm, Verre optique
N° de catalogue SCLI80-2003-83
Fournisseur:   BIOCHROM
Cuves rectangulaires
N° de catalogue SCLI80-2003-83
Fournisseur:  BIOCHROM
Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle*, 45 mm, 200 µl, 1 mm, Verre optique
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Trajet optique:
    1 mm
  • Volume:
    200 µl
  • Matière fenêtre:
    Verre optique
  • Désignation:
    Cuve rectangulaire avec couvercle*
  • Hauteur:
    45 mm
  • Seq:
    02