Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
Cuves à usage unique, Semi-micro, 800 µl, 10 mm, Plastique UV
Codice catalogo SCLI80-3000-77
Nome del fornitore:   BIOCHROM
Cuves à usage unique
Codice catalogo SCLI80-3000-77
Nome del fornitore:  BIOCHROM
Cuves à usage unique
Cuves à usage unique, Semi-micro, 800 µl, 10 mm, Plastique UV
Price
SFr. 122.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Type:
    Semi-micro
  • Volume:
    800 µl
  • Matière fenêtre:
    Plastique UV
  • Désignation:
    Cuves à usage unique
  • Seq:
    011