Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle*, Standard, 45 mm, 200 µl, 1 mm, UV silica
N° de catalogue SCLI80-2002-54
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Trajet optique:1 mm
- Type:Standard
- Volume:200 µl
- Matière fenêtre:UV silica
- Désignation:Cuve rectangulaire avec couvercle*
- Hauteur:45 mm
- Seq:01