Cuves rectangulaires
Cuve rectangulaire avec couvercle, 45 mm, 10 ml, 50 mm, UV silica
N° de catalogue SCLI80-2002-63
Fournisseur: BIOCHROM
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Trajet optique:50 mm
- Volume:10 ml
- Matière fenêtre:UV silica
- Désignation:Cuve rectangulaire avec couvercle
- Hauteur:45 mm
- Seq:07