Câbles pour électrodes
Câble InLab® S7-Lemo 00 1,2 m, 1,2 m
N° de catalogue 661-0267
Fournisseur: Mettler - Toledo
Aller à
Product Details & Documents
Ces câbles pour électrodes sont conçus pour connecter les capteurs Mettler à pratiquement tous les appareils de mesure.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Câble InLab® S7-Lemo 00 1,2 m
- Longueur:1,2 m
- Seq:168