Câbles pour électrodes
Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 3 m, 3 m
Catalog # 661-0250
Supplier: Mettler - Toledo
Jump to:
Product Details & Documents
Ces câbles pour électrodes sont conçus pour connecter les capteurs Mettler à pratiquement tous les appareils de mesure.
Specifications
- Désignation:Câble InLab® MultiPin-BNC/RCA 3 m
- Longueur:3 m
- Seq:151