MYXAL FUSS-SPRAY PUMPFLASCHE 100ML 1 * 24 Pce
N° de catalogue FAWE13885-001
Fournisseur: FAWECO HAUTSCHUTZ
MYXAL FUSS-SPRAY PUMPFLASCHE 100ML 1 * 24 Pce
N° de catalogue FAWE13885-001
Fournisseur: FAWECO HAUTSCHUTZ
Frequently Bought Together
SIGTECH MEK SOLVENT 5 L CANISTER 1 * 5 L
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Toluène, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ether de pétrole, 60…95 °C, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Indole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Pentanol-1 ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Perchlorate de lithium trihydraté 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ether de pétrole, 60…80 °C, Qualité spectrophotométrique, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
ISOOCTANE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, 1 * 2,5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Diisopropyle oxyde 98+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propanol-1 ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
(±)-Butanol-2 ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
GREEN FLUOR. 800P/ML PS MICR.70M 200 ML 1 * 200 mL
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS