Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 1 ml measuring pipettes, Soie de porc, 70 mm, 4 mm, Fil, 410 mm, 70 mm
N° de catalogue HECH42589001
Assistent® Pipette Brushes
N° de catalogue HECH42589001
Assistent® Pipette Brushes
Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 1 ml measuring pipettes, Soie de porc, 70 mm, 4 mm, Fil, 410 mm, 70 mm
Prix
SFr. 4.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
  • Galvanised wire handle
  • Available with natural or nylon bristles
Documents
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Soie de porc
  • Ø tête de la brosse:
    4 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Pipette brush for 1 ml measuring pipettes
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    410 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    70 mm
  • Longueur brosse:
    70 mm