Sachets à usage unique pour cuves HYPERStack®.
Quench bag, 5 L
Fournisseur: Corning
Aller à
Product Details & Documents
Ces sachets à usage unique peuvent être raccordés à des tubulures par soudage ou à l'aide des connecteurs multifonctions pré-assemblés.
Ils permettent d'ajouter des milieux de culture, de la trypsine ou des substrats d'arrêt de réaction pour réaliser des cultures cellulaires en solution entièrement fermée.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Emballage:
Attention:
Spécifications
- Capacité:5 L
- Désignation:Quench bag
- Seq:02