CARTOUCHES D'EXTRACTION X25 33X80MM 1 * 25 Pce
N° de catalogue VELPA00000295
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
CARTOUCHES D'EXTRACTION X25 33X80MM 1 * 25 Pce
N° de catalogue VELPA00000295
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Fournisseur: Brand
VWR®, Couvercles de rechange
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
HPLC columns, Hypersil™ BDS C8
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Ether de pétrole, 40…65 °C, anhydre, TECHNICAL (max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)
Fournisseur: VWR Chemicals
Accessoires pour balances Mettler
Fournisseur: Mettler - Toledo
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Électrodes de pH, SenTix® PLUS
Fournisseur: WTW
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection