Pipette tips
Gilson type, 100 - 1000 µl, -, Transparent, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
  DELT200082R
 :   DELTALAB
Pipette tips
  DELT200082R
 :  DELTALAB
Pipette tips
Gilson type, 100 - 1000 µl, -, Transparent, Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, 10 racks, 96 each
SFr. 171.00
1 * 10 ST
  • Emballage:
    10 racks, 96 each
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    100 - 1000 µl
  • Seq:
    18
  • Style de pointe:
    Gilson type
  • Couleur de pointe:
    Transparent
  • Pour l'utilisation avec:
    Gilson P500/P1000, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..