Lunettes de sécurité, Tracker
Anti-fog, anti-scratch, jaune, Yellow PC
N° de catalogue BOLETRACPSJ
Fournisseur: Bollé Safety
Aller à
Product Details & Documents
Ces lunettes de sécurité au design sportif haute protection sont dotées d'une monture et d'oculaires en PC, de branches droites, avec protections supérieures, inférieures et latérales.
- Renfort en mousse interchangeable avec aérations indirectes
- Bandeau réglable et embouts de branches en caoutchouc assurant un maintien parfait et une protection améliorée
- Traitement anti-buée et anti-rayure
Poids: 52 g
EN 166
Certifications: EN 166
Informations de livraison: Livrées avec une pochette en microfibres.
Spécifications
- Type:Anti-fog, anti-scratch
- Couleur:jaune
- Seq:03
- Oculaires:Yellow PC