β-Alanine
Fiber drum, 50 kg
N° de catalogue SPCMAL120-50KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numéro CAS:107-95-9
- Formule:C₃H₇NO₂
- Numéro MDL:MFCD00008200
- Poids moléculaire:89.09 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Fiber drum
- Cdt:50 kg