β-Alanine
β-Alanine
Poly bottle, 2,5 kg
N° de catalogue SPCMAL120-2.5KG
Fournisseur:   Spectrum Chemical
β-Alanine
N° de catalogue SPCMAL120-2.5KG
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  107-95-9
β-Alanine
Poly bottle, 2,5 kg
Numéro CAS:  107-95-9
Prix
669.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • Numéro CAS:107-95-9
  • Formule:C₃H₇NO₂
  • Numéro MDL:MFCD00008200
  • Poids moléculaire:89.09 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Poly bottle
  • Cdt:
    2,5 kg