Lanoline USP
Poly pail, 18 kg
  SPCMLA109-18KGBL
Lanoline USP
  SPCMLA109-18KGBL
 :  8006-54-0
Lanoline USP
Poly pail, 18 kg
 :  8006-54-0
1 240.00 SFr.
1 * 18 kg
 :  Wool fat
  •  :8006-54-0
  •  :MFCD00081740
  •  :12,05371
  •  :38…44 °C
  •  :0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
  •  :113 °C (coupe fermée)
  •  :232-348-6
  • Type de conditionnement:
    Poly pail
  • Cdt:
    18 kg