4-Hydroxybenzoate d'éthyle NF
Fiber drum, 50 kg
N° de catalogue SPCMET117-50KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
4-Hydroxybenzoate d'éthyle NF
N° de catalogue SPCMET117-50KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Numéro CAS: 120-47-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:120-47-8
- Formule:C₉H₁₀O₃
- Numéro MDL:MFCD00002353
- Poids moléculaire:166.18 g/mol
- Index Merck:13,03869
- Point d'ébullition:297 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:116…118 °C
- Densité:1,078 g/cm³ (131 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-399-4
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:98% Min.
Spécifications
- Type de conditionnement:Fiber drum
- Cdt:50 kg