4-Hydroxybenzoate d'éthyle NF
Poly bottle, 2,5 kg
N° de catalogue SPCMET117-2.5KG
Fournisseur: Spectrum Chemical
4-Hydroxybenzoate d'éthyle NF
N° de catalogue SPCMET117-2.5KG
Fournisseur: Spectrum Chemical
Numéro CAS: 120-47-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:120-47-8
- Formule:C₉H₁₀O₃
- Numéro MDL:MFCD00002353
- Poids moléculaire:166.18 g/mol
- Index Merck:13,03869
- Point d'ébullition:297 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:116…118 °C
- Densité:1,078 g/cm³ (131 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-399-4
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:98% Min.
Spécifications
- Type de conditionnement:Poly bottle
- Cdt:2,5 kg
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



