SONOREX DIGITEC DT 512 H, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 300x240x200 mm 13,0 l, cuve acier inox display dig ital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 21 1 * 1 Pce
Katalognr. BAND3226-GB
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together